Print…
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
153745-100G 153745-2.5G 153745-500G
SIAL153745-100GEA 48 EUR
SIAL153745-100G SIAL153745-2.5G SIAL153745-500G
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico, Sigma-Aldrich®
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 202 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –4,8 °C
Densidade: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004421
Número CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765