Print…

Ácido Palmítico, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W283207-10KG-K W283207-1KG-K W283207-25KG-K
SIALW283207-10KG-KEA 251 EUR
SIALW283207-10KG-K SIALW283207-1KG-K SIALW283207-25KG-K
Ácido Palmítico, Sigma-Aldrich®
Ácido Palmítico
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Densidade: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002747
Número CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR