Ácido Palmítico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P0500-100G
P0500-10G
P0500-250G
SIALP0500-100GEA
489
EUR
SIALP0500-100G
SIALP0500-10G
SIALP0500-250G
Ácido Palmítico, Sigma-Aldrich®
Ácido Palmítico
Fórmula:
C₁₆H₃₂O₂ Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 61…63 °C Densidade: 0,853 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002747 Número CAS: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Merck Index: 13,07064 |