Print…
Margaric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H3500-1G H3500-25G H3500-5G
SIALH3500-1GEA 60.9 EUR
SIALH3500-1G SIALH3500-25G SIALH3500-5G
Margaric acid, Sigma-Aldrich®
Margaric acid
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 364 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002751
Número CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775