Print…
Ácido acético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W200611-10KG-K W200611-1KG-K W200611-25KG-K
SIALW200611-10KG-KEA 326 EUR
SIALW200611-10KG-K SIALW200611-1KG-K SIALW200611-25KG-K
Ácido acético, Sigma-Aldrich®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM