Print…
Ácido acético 99.5%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
124040010 124040025 124040250 124040050
ACRO124040010EA 54.4 EUR
ACRO124040010 ACRO124040025 ACRO124040250 ACRO124040050
Ácido acético 99.5%, pure
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: 16…16.5 °C
Densidade: 1.048 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH ≥99.4 %
Appearance of solution (EP) Passes test
Identification Passes test (EP, USP)
Related substances ≤0.5 % (total impurities)
Specific optical rotation +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/dilute NH3) (Anhydrous substance)
Acidity (USP) Passes test
Color of solution (USP) Passes test
Chloride (Cl) ≤0.018 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Arsenic (As) ≤1 µg/g
Soluble starch, sulfite (USP) Passes test
Dextrin (EP, USP) Passes test
Conductivity ≤20 µS/cm