Print…
Ácido acético glacial_AcOH 99,9 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
39745.AE 39745.AP
39745.AEEA 82.6 EUR
39745.AE 39745.AP
Ácido acético glacial_AcOH 99,9 Metals basis
Ácido acético
Purity: 99.9+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118.1 °C
Ponto de Fusão: 16.6 °C
Densidade: 1.049
Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119475328-30
Merck Index: 14,55
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM