Print…
Arachidic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
9000339-100 9000339-50
CAYM9000339-100EA 69.5 EUR
CAYM9000339-100 CAYM9000339-50
Arachidic acid
Arachidic acid
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75,5 °C
Densidade: 0,824 g/cm³ (100 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002755
Número CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802