Print…
Arachidic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 34.8 EUR
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Arachidic acid ≥98%
Arachidic acid
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Densidade: 0,824 g/cm³ (100 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002755
Número CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,764