Print…
Ácido Laurico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W261408-10KG-K W261408-1KG-K W261408-25KG-K W261408-5KG-K
SIALW261408-10KG-KEA 271 EUR
SIALW261408-10KG-K SIALW261408-1KG-K SIALW261408-25KG-K SIALW261408-5KG-K
Ácido Laurico, Sigma-Aldrich®
Ácido Laurico
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Densidade: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002736
Número CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400