Print…
Ácido Laurico
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 58.4 EUR
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Ácido Laurico
Ácido Laurico
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Densidade: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002736
Número CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400