Print…
Ácido Laurico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 35.5 EUR
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Ácido Laurico 99%
Ácido Laurico
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 225 °C (100 mmHg)
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Ponto de Inflamação: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002736
Número CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %