Print…
Behenic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
9000338-500 9000338-1 9000338-5
CAYM9000338-500EA 39 EUR
CAYM9000338-500 CAYM9000338-1 CAYM9000338-5
Behenic acid
Behenic acid
Fórmula: C₂₂H₄₄O₂
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80 °C
Densidade: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002807
Número CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024