Print…
Ácido cáprico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Decylic acid, Decanoic acid
MQ300
W236403-10KG-K W236403-1KG-K W236403-25KG-K W236403-5KG-K
SIALW236403-10KG-KEA 581 EUR
SIALW236403-10KG-K SIALW236403-1KG-K SIALW236403-25KG-K SIALW236403-5KG-K
Ácido cáprico, Sigma-Aldrich®
Ácido cáprico
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 147
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004441
Número CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764