Print…
Ácido cáprico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Decylic acid, Decanoic acid
MQ200
C1875-100G C1875-500G
SIALC1875-100GEA 69.4 EUR
SIALC1875-100G SIALC1875-500G
Ácido cáprico, Sigma-Aldrich®
Ácido cáprico
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 147
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004441
Número CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764