Print…
Ácido butírico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Butanoic acid
MQ300
W222100-10KG-K W222100-1KG-K W222100-25KG-K
SIALW222100-10KG-KEA 247 EUR
SIALW222100-10KG-K SIALW222100-1KG-K SIALW222100-25KG-K
Ácido butírico, Sigma-Aldrich®
Ácido butírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 163.5
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002814
Número CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593