Cyclohexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Acetic acid cyclohexyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W234907-10KG-K
W234907-1KG-K
SIALW234907-10KG-KEA
437
EUR
SIALW234907-10KG-K
SIALW234907-1KG-K
Cyclohexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Cyclohexyl acetate
Fórmula:
C₈H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 172 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –77 °C Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003850 Número CAS: 622-45-7 EINECS: 210-736-6 UN: 2243 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...