Print…
Sebacoyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sebacoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
84850-100ML 84850-25ML 84850-500ML
SIAL84850-100MLEA 222 EUR
SIAL84850-100ML SIAL84850-25ML SIAL84850-500ML
Sebacoyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Sebacoyl dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Peso Molecular: 239.14 g/mol
Ponto de ebulição: 220
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000770
Número CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8 II