Print…
Sebacoyl dichloride zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sebacoyl chloride
MQ200
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
8.18899.0025EA 59.7 EUR
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
Sebacoyl dichloride zS, Sigma-Aldrich®
Sebacoyl dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Peso Molecular: 239.14 g/mol
Ponto de ebulição: 220
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000770
Número CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 239.14 g/mol
Boiling Point 161 °C (19 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4684 (18 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sebacoyl chloride
Hill Formula C10H16Cl2O2
Chemical Formula ClOC(CH2)8COCl