Sebacoyl dichloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Sebacoyl chloride
A14226.14
A14226.22
A14226.36
A14226.14EA
42.6
EUR
A14226.14
A14226.22
A14226.36
Sebacoyl dichloride ≥97%
Sebacoyl dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 111-19-3
Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl
Formula Weight: 239.14
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Acrid
Melting Point: -5°
Boiling Point: 161°/14mm
Beilstein Reference: 1365665
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000770
Fórmula:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Peso Molecular: 239.14 g/mol Ponto de ebulição: 161 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 1.121 Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000770 Número CAS: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 2922 ADR: 8 II |