Print…
Sebacoyl dichloride 92%, technical
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sebacoyl chloride
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 176 EUR
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
Sebacoyl dichloride 92%, technical
Sebacoyl dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Peso Molecular: 239.14 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C (75 mmHg)
Ponto de Fusão: –2.5 °C
Densidade: 1.121 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000770
Número CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %