Print…
Octanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O4733-100ML O4733-500ML O4733-5ML
SIALO4733-100MLEA 61 EUR
SIALO4733-100ML SIALO4733-500ML SIALO4733-5ML
Octanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Octanoyl chloride
Fórmula: C₈H₁₅ClO
Peso Molecular: 162.66 g/mol
Ponto de ebulição: 196
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000766
Número CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 3265
ADR: 8 II