Octanoyl chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03526.AE
L03526.AP
L03526.AEEA
27.8
EUR
L03526.AE
L03526.AP
Octanoyl chloride ≥99%
Octanoyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 111-64-8
Molecular Formula: CH3(CH2)6COCl
Formula Weight: 162.66
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Melting Point: -63°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 635917
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000766
Fórmula:
C₈H₁₅ClO Peso Molecular: 162.66 g/mol Ponto de ebulição: 195 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0.942 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000766 Número CAS: 111-64-8 EINECS: 203-891-6 UN: 3265 ADR: 8 II |