Octanoyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
129431000
129435000
129430025
ACRO129431000EA
37.1
EUR
ACRO129431000
ACRO129435000
ACRO129430025
Octanoyl chloride 99%
Octanoyl chloride
Fórmula:
C₈H₁₅ClO Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0,95 g/cm³ Ponto de Inflamação: 75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000766 Número CAS: 111-64-8 EINECS: 203-891-6 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤80 APHA |
Acidity | ≤1 % |
Phosphorus (P) | ≤150 ppm |