2-Naphthyl acetate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Acetic acid β-naphthyl ester, Ethanoic acid β-naphthyl ester, Acetic acid 2-naphthyl ester, β-Naphthyl acetate, Ethanoic acid 2-naphthyl ester
A18487.09
A18487.18
A18487.30
A18487.09EA
49.4
EUR
A18487.09
A18487.18
A18487.30
2-Naphthyl acetate ≥99%
2-Naphthyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 1523-11-1
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1868291
MDL No.: MFCD00004060
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 68…70 °C Densidade: 1,1108 g/cm³ (70 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004060 Número CAS: 1523-11-1 EINECS: 216-194-7 |