Print…
Triethyl citrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W308307-10KG-K W308307-1KG-K W308307-25KG-K
SIALW308307-10KG-KEA 597 EUR
SIALW308307-10KG-K SIALW308307-1KG-K SIALW308307-25KG-K
Triethyl citrate, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₇
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Número MDL : MFCD00009201
Número CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7