Print…
Triethyl citrate
Fornecedor: Merck
27500-1L-F 27500-250ML-F
SIAL27500-1L-FEA 267 EUR
SIAL27500-1L-F SIAL27500-250ML-F
Triethyl citrate
Triethyl citrate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₇
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Número MDL : MFCD00009201
Número CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7