Print…
Triethyl citrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 30.5 EUR
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethyl citrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₇
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Número MDL : MFCD00009201
Número CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Encomendar
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)