Print…
Triethyl citrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 25 EUR
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triethyl citrate 99%
Triethyl citrate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₇
Ponto de ebulição: 294 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 1,136 g/cm³
Ponto de Inflamação: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009201
Número CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA