Print…
Tributyl citrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 36.6 EUR
8.20350.0100 8.20350.1000
Tributyl citrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Tributyl citrate
Fórmula: C₁₈H₃₂O₇
Ponto de ebulição: 390 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027217
Número CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)