Print…
Tributyl citrate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
421440010 421442500
ACRO421440010EA 179 EUR
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributyl citrate 99+%
Tributyl citrate
Fórmula: C₁₈H₃₂O₇
Ponto de ebulição: 325 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,042 g/cm³
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027217
Número CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g