Oxalato de dimetilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Oxalic acid dimethyl ester
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
A15359.0EEA
350
EUR
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
Oxalato de dimetilo ≥99%
Oxalato de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 553-90-2
Molecular Formula: C4H6O4
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1071744
Merck Reference: 14,6106
MDL No.: MFCD00008442
Fórmula:
C₄H₆O₄ Ponto de ebulição: 162…163 °C Ponto de Fusão: 50…54 °C Densidade: 1,148 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008442 Número CAS: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6106 |