Print…
Oxalato de dimetilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid dimethyl ester
159271000 159275000
ACRO159271000EA 34.7 EUR
ACRO159271000 ACRO159275000
Oxalato de dimetilo 99%
Oxalato de dimetilo
Fórmula: C₄H₆O₄
Ponto de ebulição: 163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008442
Número CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06181
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm