Print…
Oxalato de dietilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid diethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
135364-1KG 135364-25G 135364-3KG
SIAL135364-1KGEA 104 EUR
SIAL135364-1KG SIAL135364-25G SIAL135364-3KG
Oxalato de dietilo, Sigma-Aldrich®
Oxalato de dietilo
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 185,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009119
Número CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152