Print…
Oxalato de dietilo zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Oxalic acid diethyl ester
MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
8.07059.0100EA 32.2 EUR
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
Oxalato de dietilo zS, Sigma-Aldrich®
Oxalato de dietilo
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Peso Molecular: 146.14 g/mol
Ponto de ebulição: 185.7
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1.0785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009119
Número CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03152
Encomendar
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C