Oxalato de dietilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Oxalic acid diethyl ester
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
A14498.0CEA
322
EUR
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
Oxalato de dietilo ≥99%
Oxalato de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 95-92-1
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -41°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 606350
Merck Reference: 14,3125
UN No.: 2525
MDL No.: MFCD00009119
Fórmula:
C₆H₁₀O₄ Peso Molecular: 146.14 g/mol Ponto de ebulição: 184…186 °C Ponto de Fusão: –41 °C Densidade: 1.077 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009119 Número CAS: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 UN: 2525 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03152 |