Print…
Dimethyl pimelate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dimethyl heptanedioate, 1,7-Heptanedioic acid dimethyl ester, Pimelic acid dimethyl ester
B22026.06 B22026.14 B22026.22
B22026.06EA 45.4 EUR
B22026.06 B22026.14 B22026.22
Dimethyl pimelate ≥98%
Dimethyl pimelate
Purity: 99% CAS No.: 1732-08-7 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Boiling Point: 121-122°/11mm Beilstein Reference: 1777309 MDL No.: MFCD00008470
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 121…122 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: –18,7 °C
Densidade: 1,041
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008470
Número CAS: 1732-08-7
EINECS: 217-057-4