Dimethyl adipate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 627-93-0
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: 8°
Boiling Point: 109-110°/14mm
Beilstein Reference: 1707443
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00008469
Fórmula:
C₈H₁₄O₄ Ponto de ebulição: 109…110 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 8 °C Densidade: 1,063 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008469 Número CAS: 627-93-0 EINECS: 211-020-6 Merck Index: 14,162 |