Print…
Dimethyl adipate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 19.1 EUR
ACRO181311000 ACRO181315000
Dimethyl adipate 99+%
Dimethyl adipate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 109…110 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008469
Número CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)