Print…
Diethyl adipate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
A11476.22 A11476.36
A11476.22EA 31.7 EUR
A11476.22 A11476.36
Diethyl adipate ≥99%
Diethyl adipate
Purity: 99% CAS No.: 141-28-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4275 Melting Point: -20° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1780035 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00009215
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 250…252 °C
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,008
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009215
Número CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 14,162