Print…
Diethyl adipate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
407171000 407175000
ACRO407171000EA 26.5 EUR
ACRO407171000 ACRO407175000
Diethyl adipate 99%
Diethyl adipate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 132 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009215
Número CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %