Print…
Dimethyl glutarate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14659.0250 8.14659.1000
8.14659.0250EA 36.6 EUR
8.14659.0250 8.14659.1000
Dimethyl glutarate para síntese, Sigma-Aldrich®
Dimethyl glutarate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008468
Número CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
Encomendar
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 210 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 2.5 mm2/s (25 °C)
Explosion Limit 0.9 - 7.9 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C