Dimethyl glutarate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
B24359.14
B24359.22
B24359.14EA
27.5
EUR
B24359.14
B24359.22
Dimethyl glutarate ≥98%
Dimethyl glutarate
Purity: 98%
CAS No.: 1119-40-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point: -37°
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1771444
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00008468
Fórmula:
C₇H₁₂O₄ Ponto de ebulição: 213…215 °C Ponto de Fusão: –37 °C Densidade: 1,087 Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008468 Número CAS: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Merck Index: 14,4473 |