Print…
Dimethyl glutarate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
116231000 116235000
ACRO116231000EA 36 EUR
ACRO116231000 ACRO116235000
Dimethyl glutarate 98%
Dimethyl glutarate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 1,087 g/cm³
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008468
Número CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4236 to 1.4256 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %