Print…
Dimethyl succinate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
150731000 150735000
ACRO150731000EA 21.2 EUR
ACRO150731000 ACRO150735000
Dimethyl succinate 99%
Dimethyl succinate
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…19 °C
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008466
Número CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA