Print…
Diethyl succinate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
8.00680.0005EA 25.8 EUR
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
Diethyl succinate para síntese, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –19 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009208
Número CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Encomendar
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)