Diethyl succinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
A15777.0C
A15777.22
A15777.36
A15777.0CEA
452
EUR
A15777.0C
A15777.22
A15777.36
Diethyl succinate ≥98%
Diethyl succinate
Purity: 98%
CAS No.: 123-25-1
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -21°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 907645
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00009208
Fórmula:
C₈H₁₄O₄ Ponto de ebulição: 216…218 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 1,043 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009208 Número CAS: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 14,8869 |