Print…
Diethyl succinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 61.1 EUR
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Diethyl succinate 98%
Diethyl succinate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 217 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009208
Número CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %