Print…
Dimethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
136441-1KG 136441-250G
SIAL136441-1KGEA 172 EUR
SIAL136441-1KG SIAL136441-250G
Dimethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl malonate
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008460
Número CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169