Dimethyl malonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-59-8
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -62°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 774261
Merck Reference: 14,6096
MDL No.: MFCD00008460
Fórmula:
C₅H₈O₄ Ponto de ebulição: 180…181 °C Ponto de Fusão: –62 °C Densidade: 1,156 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008460 Número CAS: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 14,6096 |